Print…
tert-Butylacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,3-Dimethylbutyryl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B88802-100G B88802-25G
SIALB88802-100GEA 229 EUR
SIALB88802-100G SIALB88802-25G
tert-Butylacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
tert-Butylacetyl chloride
Fórmula: C₆H₁₁ClO
Número MDL : MFCD00000737
Número CAS: 7065-46-5
EINECS: 230-356-4