2-Methylbutyryl chloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B22599.06
B22599.14
B22599.22
B22599.06EA
50
EUR
B22599.06
B22599.14
B22599.22
2-Methylbutyryl chloride ≥99%
2-Methylbutyryl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 57526-28-0
Molecular Formula: C5H9ClO
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 116-117°
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00041726
Fórmula:
C₅H₉ClO Ponto de ebulição: 116…117 °C Densidade: 0,98 Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041726 Número CAS: 57526-28-0 EINECS: 260-787-3 ADR: 3,II |