Print…
2-Methylbutyryl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DL-2-Methylbutyryl chloride
414150250 414151000 414150050
ACRO414150250EA 96.3 EUR
ACRO414150250 ACRO414151000 ACRO414150050
2-Methylbutyryl chloride 98%
2-Methylbutyryl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO
Peso Molecular: 120.58 g/mol
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041726
Número CAS: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %