Print…
2-Ethylbutyryl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
409821000 409820050 409820250
ACRO409821000EA 198 EUR
ACRO409821000 ACRO409820050 ACRO409820250
2-Ethylbutyryl chloride 99%
2-Ethylbutyryl chloride
Fórmula: C₆H₁₁ClO
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018812
Número CAS: 2736-40-5
EINECS: 220-359-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %