Print…
N-Lauroylsarcosine sodium salt hydrate ≥98.0% (por base de azoto total) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
S0597-25G S0597-5G
TCIAS0597-25GEA 43 EUR
TCIAS0597-25G TCIAS0597-5G
N-Lauroylsarcosine sodium salt hydrate ≥98.0% (por base de azoto total) para pesquisa bioquímica
N-Lauroylsarcosine sodium salt hydrate
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Ponto de Fusão: 46°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042728
Número CAS: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,04368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eecdaeea8eb1ed102e0bdf317e12a71c5006ecf8&vid=4023a55d8206f7bbd0fc35683eafbdc630796f86&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test