Print…
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Methylpentane-1,5-diol
M0710-25ML M0710-500ML
TCIAM0710-25MLEA 17 EUR
TCIAM0710-25ML TCIAM0710-500ML
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥97.0% (por GC)
3-Methyl-1,5-pentanediol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Inflamação: 146°C
Número MDL : MFCD00039547
Número CAS: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&vid=d280fa119b82b8b5c34d8ca360713ebd38f82e11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %