Print…
3-Methyl-1,5-pentanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Methylpentane-1,5-diol
68346-1L 68346-250ML
SIAL68346-1LEA 257 EUR
SIAL68346-1L SIAL68346-250ML
3-Methyl-1,5-pentanediol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,5-pentanediol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Número MDL : MFCD00039547
Número CAS: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1