Benzyltriethylammonium hydroxide 10% em água
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
B0445-25ML
B0445-250ML
TCIAB0445-25MLEA
45
EUR
TCIAB0445-25ML
TCIAB0445-250ML
Benzyltriethylammonium hydroxide 10% em água
Benzyltriethylammonium hydroxide
Fórmula:
C₁₃H₂₃NO Peso Molecular: 209,33 Densidade: 0.92 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040488 Número CAS: 1836-42-6 EINECS: 217-402-9 UN: 3267 ADR: 8 III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 11.0 w/w% |