2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08898.09
L08898.04
L08898.09EA
317
EUR
L08898.09
L08898.04
2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
2-Ethoxy-4-methylphenol
Purity: 95%
CAS No.: 2563-07-7
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 103°/3mm
Beilstein Reference: 1865448
MDL No.: MFCD00043697
Fórmula:
C₉H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 103 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 28…30 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043697 Número CAS: 2563-07-7 |