Print…
L(+)-Isoleucinol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: L-Isoleucinol, (S)-(+)-Isoleucinol, (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentan-1-ol
I0462-1G I0462-5G
TCIAI0462-1GEA 83 EUR
TCIAI0462-1G TCIAI0462-5G
L(+)-Isoleucinol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
L(+)-Isoleucinol
Fórmula: C₆H₁₅NO
Número MDL : MFCD00004731
Número CAS: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=993155f09ce1e345d9f0cadadfcb9b2e77a8b4d1&vid=993155f09ce1e345d9f0cadadfcb9b2e77a8b4d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +1.0 to +4.0 deg (C=1.6, EtOH)