Print…
L(+)-Isoleucinol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: L-Isoleucinol, (S)-(+)-Isoleucinol, (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentan-1-ol
183940010 183940050
ACRO183940010EA 45.5 EUR
ACRO183940010 ACRO183940050
L(+)-Isoleucinol 97%
L(+)-Isoleucinol
Fórmula: C₆H₁₅NO
Ponto de ebulição: 97 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…39 °C
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004731
Número CAS: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4
Encomendar
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting mass and/or chunks or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
Specific optical rotation +3.5° to +5.5° (20 °C, 589 nm) (c=1.6, C2H5OH)
Titration with HClO4 ≥96.0 %