Print…
2-Amino-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0731-25G A0731-5G
TCIAA0731-25GEA 147 EUR
TCIAA0731-25G TCIAA0731-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 231°C
Número MDL : MFCD00006322
Número CAS: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c7f81abbe9a8e23a7231f4dcbb3fd5d3409353&vid=d8c7f81abbe9a8e23a7231f4dcbb3fd5d3409353&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency