Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
B24938.09 B24938.18
B24938.09EA 67.9 EUR
B24938.09 B24938.18
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 938-96-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 130-132° MDL No.: MFCD00128847
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128847
Número CAS: 938-96-5
EINECS: 213-352-7