(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
L19041.03
L19041.MD
L19041.03EA
182
EUR
L19041.03
L19041.MD
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 36567-72-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 3197773
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 117…119 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145262 Número CAS: 36567-72-3 |