(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L08692.03
L08692.MD
L08692.03EA
226
EUR
L08692.03
L08692.MD
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid ≥98%
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 13113-71-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 115-117°
Beilstein Reference: 2208529
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 115…117 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00067700 Número CAS: 13113-71-8 |