(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19040.03
L19040.MD
L19040.03EA
235
EUR
L19040.03
L19040.MD
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2768-42-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 3197772
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 118…121 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145219 Número CAS: 2768-42-5 |