Print…
2,2-Diphenylglycine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: alpha,alpha-Diphenylglycine, Diphenylglycin, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid
171720050 171720250 171721000
ACRO171720050EA 62.3 EUR
ACRO171720050 ACRO171720250 ACRO171721000
2,2-Diphenylglycine 98%
2,2-Diphenylglycine
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 244…247 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008048
Número CAS: 3060-50-2
EINECS: 221-299-6
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)
Sulfated ash ≤0.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤400 ppm