Print…
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-2-carboxylic acid
B3406-25G B3406-5G
TCIAB3406-25GEA 113 EUR
TCIAB3406-25G TCIAB3406-5G
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Número MDL : MFCD00084888
Número CAS: 3663-80-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8aa515f3852b2546cc8cd6f871c4bec1b90cf7ee&vid=8aa515f3852b2546cc8cd6f871c4bec1b90cf7ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C