Print…
2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
B21273.06 B21273.14 B21273.22
B21273.06EA 56.1 EUR
B21273.06 B21273.14 B21273.22
2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98%
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Purity: 98+% CAS No.: 114772-53-1 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.26 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 320° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00151805
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de ebulição: >320 °C
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Densidade: 1,170
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151805
Número CAS: 114772-53-1
EINECS: 422-310-9
ADR: 9,III