Tetrachloropicolinic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19450.06
L19450.14
L19450.06EA
40.8
EUR
L19450.06
L19450.14
Tetrachloropicolinic acid ≥98%
Tetrachloropicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10469-09-7
Molecular Formula: C6HCl4NO2
Formula Weight: 260.89
Melting Point: 171-173°
Beilstein Reference: 479080
Fórmula:
C₆HCl₄NO₂ Ponto de Fusão: 171…173 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00185833 Número CAS: 10469-09-7 EINECS: 233-956-4 |