Print…
Benzyl phenyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0433-25G B0433-500G
TCIAB0433-25GEA 49 EUR
TCIAB0433-25G TCIAB0433-500G
Benzyl phenyl ether ≥98.0% (por GC)
Benzyl phenyl ether
Fórmula: C₁₃H₁₂O
Ponto de ebulição: 288°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00020660
Número CAS: 946-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a445565700b8ef372ead20aea9ae30f09e089dac&vid=a445565700b8ef372ead20aea9ae30f09e089dac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C