Print…
Benzyl phenyl ether ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Benzyl Phenyl Ether
B22539.06 B22539.14 B22539.22
B22539.06EA 55.9 EUR
B22539.06 B22539.14 B22539.22
Benzyl phenyl ether ≥97%
Benzyl phenyl ether
Purity: 97% CAS No.: 946-80-5 Molecular Formula: C6H5CH2OC6H5 Formula Weight: 184.24 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 286-287° Beilstein Reference: 2045713 MDL No.: MFCD00020660
Fórmula: C₁₃H₁₂O
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Ponto de ebulição: 286…287 °C
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020660
Número CAS: 946-80-5