Print…
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1962-1G T1962-5G
TCIAT1962-1GEA 61 EUR
TCIAT1962-1G TCIAT1962-5G
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol ≥95.0% (por GC)
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Número MDL : MFCD00101611
Número CAS: 690-37-9
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6420a30ed943eeb6d180d84f3b8c7964578c8551&vid=6420a30ed943eeb6d180d84f3b8c7964578c8551&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %