Print…
Tin(IV) tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
494135-25G 494135-5G
SIAL494135-25GEA 717 EUR
SIAL494135-25G SIAL494135-5G
Tin(IV) tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Tin(IV) tert-butanolate
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Sn
Número MDL : MFCD00156551
Número CAS: 36809-75-3