Print…
15-Hydroxypentadecanoic acid 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21670.03 B21670.06
B21670.03EA 62.6 EUR
B21670.03 B21670.06
15-Hydroxypentadecanoic acid 99
15-Hydroxypentadecanoic acid
Purity: 99+% CAS No.: 4617-33-8 Molecular Formula: C15H30O3 Formula Weight: 258.40 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 1240100
Fórmula: C₁₅H₃₀O₃
Peso Molecular: 258.40 g/mol
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039535
Número CAS: 4617-33-8
EINECS: 225-026-1