Print…
10-Hydroxydecanoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H60743.03 H60743.06
H60743.03EA 124 EUR
H60743.03 H60743.06
10-Hydroxydecanoic acid 96%
10-Hydroxydecanoic acid
Fórmula: C₁₀H₂₀O₃
Peso Molecular: 188.26 g/mol
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010510
Número CAS: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1