Print…
4-Methyloctanoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W357502-100G-K W357502-1KG-K W357502-25G-K
SIALW357502-100G-KEA 687 EUR
SIALW357502-100G-K SIALW357502-1KG-K SIALW357502-25G-K
4-Methyloctanoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methyloctanoic acid
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Número MDL : MFCD00051938
Número CAS: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2