Print…
4-Ethylcaprylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22220.09 B22220.88
B22220.09EA 117 EUR
B22220.09 B22220.88
4-Ethylcaprylic acid ≥97%
4-Ethylcaprylic acid
Purity: 97% CAS No.: 16493-80-4 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 142-143°/10mm MDL No.: MFCD00506494
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 142…143 °C (10 mmHg)
Densidade: 0,908
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00506494
Número CAS: 16493-80-4
EINECS: 240-560-5