Print…
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11226.06 A11226.09 A11226.18
A11226.06EA 39.7 EUR
A11226.06 A11226.09 A11226.18
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Purity: 98% CAS No.: 27064-94-4 Molecular Formula: C13H9ClF2 Formula Weight: 238.66 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5570 Boiling Point: 126-128°/1mm Beilstein Reference: 2052680 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00044329
Fórmula: C₁₃H₉ClF₂
Ponto de ebulição: 126…128 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,280
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044329
Número CAS: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
ADR: 8,III