Print…
10-Bromodecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
541397-25G 541397-5G
SIAL541397-25GEA 73.2 EUR
SIAL541397-25G SIAL541397-5G
10-Bromodecanoic acid, Sigma-Aldrich®
10-Bromodecanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₉BrO₂
Número MDL : MFCD00014388
Número CAS: 50530-12-6