Print…
10-Bromodecanoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H60292.06 H60292.14
H60292.06EA 58.6 EUR
H60292.06 H60292.14
10-Bromodecanoic acid 95%
10-Bromodecanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₉BrO₂
Ponto de Fusão: 38…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014388
Número CAS: 50530-12-6