4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
H53186.03
H53186.06
H53186.03EA
63.9
EUR
H53186.03
H53186.06
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 389621-81-2
Molecular Formula: C11H14BNO3
Formula Weight: 219.05
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD03411950
Fórmula:
C₁₁H₁₄BNO₃ Ponto de Fusão: 136…140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03411950 Número CAS: 389621-81-2 |