Print…
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
H50274.03 H50274.06
H50274.03EA 51.8 EUR
H50274.03 H50274.06
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 72934-37-3 Molecular Formula: C10H9ClO2 Formula Weight: 196.64 Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00001289
Fórmula: C₁₀H₉ClO₂
Ponto de Fusão: 152…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001289
Número CAS: 72934-37-3
EINECS: 277-105-5