Print…
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
170690100 170690500
ACRO170690100EA 61.5 EUR
ACRO170690100 ACRO170690500
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉ClO₂
Ponto de Fusão: 152…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001289
Número CAS: 72934-37-3
EINECS: 277-105-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %