1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L05336.06
L05336.14
L05336.06EA
41.3
EUR
L05336.06
L05336.14
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 58880-37-8
Molecular Formula: C13H15ClO2
Formula Weight: 238.71
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 3297868
Fórmula:
C₁₃H₁₅ClO₂ Ponto de Fusão: 151…153 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00019350 Número CAS: 58880-37-8 EINECS: 261-481-2 |