Print…
N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, N-Cbz-L-Tryptophan, Z-Trp-OH
C0638-25G C0638-5G
TCIAC0638-25GEA 53 EUR
TCIAC0638-25G TCIAC0638-5G
N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N(α)-Cbz-L-tryptophan
Fórmula: C₁₉H₁₈N₂O₄
Número MDL : MFCD00065700
Número CAS: 7432-21-5
EINECS: 231-074-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15336c3c00dae1f6e93f62bf8e45c823de055ec2&vid=15336c3c00dae1f6e93f62bf8e45c823de055ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C