Print…
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20043.03 B20043.06
B20043.03EA 50.1 EUR
B20043.03 B20043.06
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98% CAS No.: 4651-97-2 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.20 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00052594
Fórmula: C₆H₈N₂OS
Ponto de Fusão: 173…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052594
Número CAS: 4651-97-2