Print…
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22551.03 B22551.06
B22551.03EA 58 EUR
B22551.03 B22551.06
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Purity: 99+% CAS No.: 14548-48-2 Molecular Formula: C12H8ClNO Formula Weight: 217.66 Melting Point: 107-109° MDL No.: MFCD00006431
Fórmula: C₁₂H₈ClNO
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006431
Número CAS: 14548-48-2
EINECS: 238-587-2