Print…
5-Nitro-2-picoline 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61750.06 H61750.14
H61750.06EA 79.5 EUR
H61750.06 H61750.14
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114179
Número CAS: 21203-68-9