Print…
2-Acetyl-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2338-1G A2338-5G
TCIAA2338-1GEA 46 EUR
TCIAA2338-1G TCIAA2338-5G
2-Acetyl-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Acetyl-4-methylpyridine
Fórmula: C₈H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863638
Número CAS: 59576-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9f14a2e195486efe5c50a7d8cb4eae057f806f&vid=2e9f14a2e195486efe5c50a7d8cb4eae057f806f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %