Print…
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Amino-2-methylnicotinonitrile, 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine, 6-Amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
H26000.03 H26000.06
H26000.03EA 71.9 EUR
H26000.03 H26000.06
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine 97%
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 183428-90-2 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Melting Point: 164-166° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD05865116
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05865116
Número CAS: 183428-90-2
ADR: 6.1 III