3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19362.06
L19362.03
L19362.06EA
141
EUR
L19362.06
L19362.03
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 38940-62-4
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 112808
Fórmula:
C₇H₆BrNO Ponto de Fusão: 77…79 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03086033 Número CAS: 38940-62-4 |