Print…
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2421-1G A2421-5G
TCIAA2421-1GEA 39 EUR
TCIAA2421-1G TCIAA2421-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥98.0% (por GC)
5-Acetyl-2-bromopyridine
Fórmula: C₇H₆BrNO
Número MDL : MFCD04974527
Número CAS: 139042-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f511b72c61398de8fc1da8e5ff7eb514c578107a&vid=f511b72c61398de8fc1da8e5ff7eb514c578107a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C