Print…
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33204.03 H33204.06
H33204.03EA 72.7 EUR
H33204.03 H33204.06
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 139042-59-4 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD04974527
Fórmula: C₇H₆BrNO
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974527
Número CAS: 139042-59-4