Print…
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Bromo-2-cyano-3-nitropyridine, 5-Bromo-3-nitropicolinonitrile, 5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
662968-25G 662968-5G
SIAL662968-25GEA 186 EUR
SIAL662968-25G SIAL662968-5G
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₂BrN₃O₂
Número MDL : MFCD06657551
Número CAS: 573675-25-9