1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25628.06
B25628.14
B25628.06EA
56.9
EUR
B25628.06
B25628.14
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 77301-42-9
Molecular Formula: C13H14O2
Formula Weight: 202.25
Melting Point: 111-112°
MDL No.: MFCD01632581
Fórmula:
C₁₃H₁₄O₂ Ponto de Fusão: 111…112 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01632581 Número CAS: 77301-42-9 |