Print…
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25004.03 B25004.14
B25004.03EA 48.9 EUR
B25004.03 B25004.14
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 316-68-7 Molecular Formula: C12H9FO Formula Weight: 188.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6080 Boiling Point: 164-166°/14mm MDL No.: MFCD00134475
Fórmula: C₁₂H₉FO
Ponto de ebulição: 164…166 °C (14 mmHg)
Densidade: 1,21
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134475
Número CAS: 316-68-7
EINECS: 206-261-9