Print…
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0268-25G N0268-500G
TCIAN0268-25GEA 40 EUR
TCIAN0268-25G TCIAN0268-500G
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Fórmula: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Número MDL : MFCD00003885
Número CAS: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Merck Index: 14,06644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c879a8ce6311122fea73ec4680d7fafcbb4ae06c&vid=04b440a8ea1ec419ab764133c02f5e70c06e016a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 3.0 to 6.0 %
Ignition residue (Sulfate) 35.4 to 39.1 % (calcd.on anh.substance)