Print…
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Nitroso-R salt
B23375.14 B23375.22 B23375.36
B23375.14EA 55.2 EUR
B23375.14 B23375.22 B23375.36
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt ≥90%
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Purity: 90+% CAS No.: 525-05-3 Molecular Formula: C10H5NNa2O8S2 Formula Weight: 377.26 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3643930 Merck Reference: 14,6644 MDL No.: MFCD00003885
Fórmula: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Peso Molecular: 377.26 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003885
Número CAS: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Merck Index: 14,6644