Print…
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate, puro grau de indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Nitroso-R salt
346551000 346555000 346550250
ACRO346551000EA 84.1 EUR
ACRO346551000 ACRO346555000 ACRO346550250
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate, puro grau de indicador
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate
Fórmula: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149246
Número CAS: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C)
Suitability (for Co determination) Passes test